Läs mer
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Peristaltisk pump
Beskrivning
överensstämma med ISO precisionsstandarder och ger exakt hastighetskontroll för fyllning och dispensering Dry-Bags med hjälp av Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Peristaltisk pump, en lätt, lättanvänd och snabbmonterad digital peristaltisk pumpenhet och pumphuvud.
- Använd det breda utbudet av fjärrkontrollalternativ, perfekt för automatiserade processtillämpningar.
- Automatisera dispensering med programmerbara alternativ efter volym, tid eller schemalagda förseningar mellan cyklerna.
- Styr pumpens flödesriktning och hastighet exakt och tillförlitligt med digital RPM visa exakt till± 0,1 % (ISO överensstämmelse); vanliga kontrollsymboler på knappsatsen hjälper till att indikera tillgängliga funktioner.
- Skapa tyst, underhållsfri tillförlitlighet med en borstlös motor.
- Optimera systemets noggrannhet genom att kalibrera pumpen under processen och lagra kalibreringsinställningen; en kalibrering per slangstorlek kan lagras i systemets minne.
- Visa flera språk för global användning.
- Minimera stilleståndstid med lågt underhåll och möjlighet att byta slang på mindre än 30 sekunder.
- Skydda enhetens funktioner med en stänksäker frontpanel.
- Kör pumpen var som helst i världen med universell spänning.
Kontakta oss för att arrangera en demonstration av Peristaltic Pump och dess tillbehör.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ETL, cETL, CE, RoHS |
| Visningstyp | LED |
| För användning med | Dry-Bags |
| Inkluderar | Pump, pumphuvud |
| Material | ABS (väska), pulverlackerad aluminium (väska) |
| Modell | 1300-3600 |
| Total längd (engelska) | 13 tum |
| Total bredd (engelska) | 8 tum |
| Total höjd (engelska) | 8 tum |
| Fraktvikt (engelska) | 20 lb. |
| Visa mer |