Läs mer
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Pumpslang
Beskrivning
Leverera effektivt vatten från dess källa till Thermo Scientific™ Dry-Bags™ med platinahärdad silikon Thermo Scientific Dry-Bags Pumpslang.
Använd med Thermo Scientific Peristaltiska pumpenheter DB2000A och DB3000A. Använda Dry-Bags Slangkontakt BM9901A att fästa Dry-Bags Pumpslang till Dry-Bags fyllningsslang.
- Utmärkt biokompatibilitet, autoklaverbar och hållbar
- Inga lakbara tillsatser eller mjukgörare
- Ftalat- och latexfri
- Luktfri och giftfri
- Svampresistent
- Extremt hållbar över ett brett temperaturområde -50 till 230 °C (-58 till 446 °F)
Rengör med varmt vatten/tvållösning; använd en icke-oljig tvål som t.ex Ivory™ , inte syntetiskt rengöringsmedel eller oljebaserad tvål eftersom de kan absorberas av slangen och in i vätskan. Skölj väl med destillerat vatten.
Kontakta oss för att arrangera en demonstration av Peristaltic Pump och dess tillbehör.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass V extraherbara material; överstiger klass VI implantat; FDA 21 CFR 177,2600; Överstiger 3A sanitära cGMPs (FDA 21 CFR 210 och 211). Europeiska farmakopén (EP) |
| Beskrivning | Dry-Bags Pumpslang |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Termiskt set gummi (platinahärdad silikon) |
| För användning med | Dry-Bags |
| Inkluderar | Inkluderar endast pumpslangar |
| Färg | Genomskinlig klar till ljus bärnsten |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 446 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 230 °C |
| Produkttyp | Slangar för pumpar |