Läs mer
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Slangkoppling
Produktkod. 10557293
Change view
Portstorlek:
77 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Portstorlek Förpackningsstorlek
10557293 77 mm Varje
1 options
Produktkod. 10557293 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BM9901A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.00 SEK
    1700.73 SEK / Paket med 1
    Save 54.27 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Använd denna rostfria kontakt för att fästa Thermo Scientific™ peristaltisk pumpslang till påfyllningsslangen som är en del av varje Thermo Scientific™ Dry-Bag™ .
Bifoga Thermo Scientific™ Pumpslang till Thermo Scientific™ Dry-Bags™ rör med ett hållbart, rostfritt stål Thermo Scientific Dry-Bags Slangkoppling.
Denna produkt är avsedd för användning med pumpenheterna DB2000A och DB3000A.
Kontakta oss för att arrangera en demonstration av Peristaltic Pump och dess tillbehör.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Dry-Bags Slangkoppling
Diameter (engelska) Inre 3,03 tum.
Diameter (metrisk) Inre 77 mm
Material Rostfritt stål
För användning med Dry-Bags
Portstorlek 77 mm
Inkluderar Inkluderar endast slangkoppling
Produkttyp Tillbehör