Läs mer
IKA™ Torrblockvärmare 1
Produktkod. 13470607 Handla allt IKA Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
13470607 Omgivningstemperatur +5° till 100 °C Varje
1 options
Produktkod. 13470607 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004025100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15045.00 SEK
    14010.06 SEK / Paket med 1
    Save 1034.94 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Material Aluminiumlegering
Relativ luftfuktighet 80%
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Torrblockvärmare
Antal block 1
Timer Ja
Bredd (metrisk) 151 mm
Höjd (metrisk) 73 mm
Elektriska krav 220 till 240/115/100 V, 50/60 Hz
Spänning 220 till 240/115/100 V
Wattal 165 W
Frekvens 50/60 Hz