Läs mer
IKA™ Torrblockvärmare 3
Handla allt IKA Produkter
Spänning:
220 till 240/115/100 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till 120 °C |
| Typ | Torrbad/block |
| Antal block | 3 |
| Timer | Ja |
| Bredd (metrisk) | 151 mm |
| Höjd (metrisk) | 73 mm |
| Elektriska krav | 220 till 240/115/100 V, 50/60 Hz |
| Spänning | 220 till 240/115/100 V |
| Wattal | 250 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |