Läs mer
IKA™ Torrblockvärmare 4
Handla allt IKA Produkter
Spänning:
220 till 240/115/100 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Digital blockvärmare för fyra aluminiumblock
- Medföljande PT-1000 temperatursensor tillåter temperaturkontroll direkt i provkärlet
- Blockvärmare är idealisk för bestämning av smält- och kokpunkt, enzymreaktioner, inkubation och aktivering av kulturer, immunanalyser, DNA-denaturering, odlingsmedietester, koagulationstester, blod-urea-kväve-bestämningar och in situ hybridiseringar
- Steglöst justerbar temperatur upp till 120 °C
- Timer: Nedräkning, justerbar från 1 min. till 99h 59 min.
- Räknare: Visar uppvärmningstid
- Mycket mångsidig med ett stort antal block
- Visning av felkod
- Fast säkerhetskrets
- Akustisk signal vid slutet av testet
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till 120 °C |
| Typ | Torrbad/block |
| Antal block | 4 |
| Bredd (metrisk) | 151 mm |
| Höjd (metrisk) | 73 mm |
| Elektriska krav | 220 till 240/115/100 V, 50/60 Hz |
| Spänning | 220 till 240/115/100 V |
| Wattal | 412 w |
| Frekvens | 50/60 Hz |