Läs mer
Grant Instruments™ Dry-Block Värmare/Kylare
Rörstorlek:
1.5 mL
2 mL
Beskrivning
PCH-kylaren/värmarna gör att en stabil temperatur kan upprätthållas under rumstemperaturfluktuationer.
- Den geniala blockkonstruktionen, i kombination med en kraftfull Peltier-modul, producerar mycket snabb kylning och uppvärmning för snabb ändring av applikation och ökad flexibilitet. Dessutom ger Peltier-effekten effektiv kylning och uppvärmning för små termiska belastningar utan användning av ett kylsystem.
- Det torra temperaturkontrollsystemet upprätthåller en ren arbetsmiljö, vilket minskar risken för kontaminering eller provutspädning. Ett Peltier-system, utan vibrationer från kylning eller turbulens i ett vattenbad, är också idealiskt för alla inkubationer där stabila förhållanden är kritiska.
- PCH är ett mycket effektivt verktyg för DNA-provberedning för denaturerande elektrofores. Den exceptionellt snabba uppvärmningen gör att denatureringstemperaturen på 95 °C kan nås snabbt, timern kommer att indikera att denatureringen tar slut och proverna kan snabbt kylas igen redo att ladda gelerna.
- Inställningen för kyla/värme från– º10 C °till 100 C, med mycket snabba nedkylnings- och uppvärmningstider
- Stabilitet± 0,1 °C, enhetlighet± 0,25 °C vid 37 °C
- Val av två modeller; kapacitet för upp till 32 mikrorör i en kombination av två storlekar: 12 x 1,5 mL plus 20 x 0,5 mL (PCH-1) eller upp till 20 mikrorör i en storlek: 20 x 1,5 mL rör (PCH-2), upp till totalt 20 x 2 mL mikrorör (PCH-3)
- Bekväm inbyggd reaktionstimer med ljudlarm
- Torrtemperaturkontrollsystem upprätthåller en ren och vibrationsfri arbetsmiljö
- En 2-raders LCD-display visar tydligt både inställda och faktiska värden för temperatur och tid. Fungerar i kombination med enkla tryckknappar för enkel installation.
- Flexibla rörstorlekar och snabba uppvärmnings-/nedkylningstider möjliggör snabb ändring av applikation
Användningsområden:
Livsvetenskap– lagring av frusna restriktionsenzymer, nicktranslationer, ligeringsreaktioner, restriktionsdigerering, proteinsolubilisering för PAGE, varminkubation av mikrocentrifugrör för hybridisering, enzymreaktioner och deaktiveringar.
Klinisk– kylning av blodprover innan koagulationstestning.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Dry-block värmare/kylare för 20 x 1,5 mL mikrorör -10 °C till +100 °C (omgivande -30 °C minimum) |
| Håller | 20 mikrorör |
| Pluggtyp | USA, EU, Storbritannien, AUS Plug |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +100 °C (inställningsområde för kyla/värme) |
| Typ | Dry-Block Värmare/Kylare |
| Visa | 2 rader x 16 tecken LCD |
| Modell | PCH-2 12 V |
| Antal block | 1 |
| Temperaturstabilitet | Stabilitet± 0,1 °C, enhetlighet± 0,25 °C vid 37 °C |
| Visa mer |