Läs mer
Gardner Denver Welch™ Torris/isopropanolfälla (-79 °C)
Produktkod. 15321461 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vakuumgrenrör (Schlenk Line)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15321461 Vakuumgrenrör (Schlenk Line) Varje
1 options
Produktkod. 15321461 Leverantör Gardner Denver Welch™ Leverantörsnummer U1420H14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15930.00 SEK
    14693.67 SEK / Paket med 1
    Save 1236.33 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Effektiv förlinjekylfälla för vakuumgrenrör eller Schlenk-linjer.
  • Rekommenderas för användning med vakuumgrenrör (Schlenk Line).
  • Använder torris eller flytande kväve som köldmedium
  • Avtagbar mitt gör fångsytan lätt att rengöra
  • Har en stor 3 liter (2,8L) mittbrunn för torris/isopropylalkoholuppslamning eller flytande kväve
  • Transparent ring möjliggör visuell övervakning av fångstytan utan att bryta vakuumet medan systemet är i drift
  • Med torr iskall kan temperaturen upprätthållas i upp till 12 timmar beroende på ångbelastningen
  • Med flytande kväve kan kall temperatur upprätthållas i upp till 2 timmar beroende på ångbelastningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör (Schlenk Line)
Typ Torris/isopropanolfälla