Läs mer
Day Impex™ Dilvac™ Torrismaskin
Produktkod. 12318717
Change view
Inkluderar:
Med polystyreninsats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
12318717 Med polystyreninsats Varje
1 options
Produktkod. 12318717 Leverantör Day Impex™ Leverantörsnummer 300001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13455.00 SEK
    10228.17 SEK / Paket med 1
    Save 3226.83 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Skaffa ett isblock till ett laboratorium på snabbast möjliga sätt. Day Impex™ Dilvac™ Dry Ice Maker är ett kompakt och säkert sätt att få omedelbar tillgång till torris när det behövs.
  • Kompakt och lätt
  • Kräver ingen elektrisk ström
  • Producerar ett 1 kg block på mindre än 2 minuter
  • Anslut enheten till en koldioxidbehållare och öppna kranen
  • Måste vara en vätskecylinder med invändig sifon
  • Inkluderar instruktioner som är lätta att följa
  • Hantera INTE torris utan handskar
Specifikationer
Håller Ett block på 80 x 110 x 180 mm
Inkluderar Med polystyreninsats
Längd (metrisk) 160mm
Vikt (metrisk) 1kg
Bredd (metrisk) 160mm
Avkastning 5 till 6 block från 34 kg cylinder
Material Trä
Produkttyp Torrismaskin