Beskrivning
Designad med en extra tjock isoleringskärna av skumplast. Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 förvaringsbox för torr is har en kapacitet på 85 pund.
- Sex dagar för att 90 pund torr is ska sublimera till 5 pund
- Tillverkad av robust, dubbelväggig polyeten
- Isolerat extra tjockt polyuretanskum
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 90 pund, 1,6 cu.ft. |
| Längd (metrisk) Interiör | 38.7 cm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 35.6 cm |
| Höjd (metrisk) interiör | 38.7 cm |
| Material | Polykarbonat |
| Produkttyp | Förvaringsbox för torr is |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Färg | Grå |
| Kapacitet (metrisk) | 40.823 L |