Läs mer
Sanplatec™ Dry Keeper Non-Auto
Produktkod. 16465314
Change view
Modell:
C-3B
C-3BS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
16465314 C-3BS
30245634 C-3B
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16465314 Leverantör Sanplatec™ Leverantörsnummer 0032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3495.00 SEK
    2171.00 SEK / Paket med 1
    Save 1324.00 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 18-05-2027
En exsickator av icke-autotyp som är utmärkt för användning i avfuktningsapplikationer.
  • Med en bekväm kastrull för silikagel
  • Hyllplattor kan justeras i 8 steg med 28 mm intervaller för att matcha storleken på lagrade föremål
  • Horisontell design för ökad stabilitet
  • Luftfuktigheten inuti är något annorlunda beroende på inställd rumstemperatur och användningsförhållanden
  • Karossskåp av PVC, ram av ABS
  • Vit ram, genomskinliga sidor
Specifikationer
Skåp stil Frontmatad
Material PVC, ABS
Produkttyp Torkskåp
Inkluderar Silikagelbricka, 3 st hyllor
Modell C-3BS