Läs mer
Bel Art™ Dry-Keeper™ Stapelbart exsickatorskåp
Produktkod. 11347200
Change view
Håller:
13 burkar
6 burkar
Längd (metrisk):
22,3 cm
25,4 cm
Bredd (metrisk):
20 cm
25,4 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
11347200 13 burkar 25,4 cm 25,4 cm
11362090 6 burkar 22,3 cm 20 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347200 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer H420530001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stapelbara kompakta skåpsexsickatorer
  • Förvaringsskåp i polystyren med hög slagkraft skyddar innehållet från fukt.
  • Neddragbar dörr glider in i det nedre facket under skåpet.
  • Kan staplas fem högt för maximal användning av torrt förvaringsutrymme.
  • Litet stapelbart exsickatorskåp:
    • Transparent för enkel visning av innehållet.
    • Färdig att använda burk med torkmedel kiselgel ingår.
    • Dörren stängs med två rullspärrar.
    • Inre volym: 0,14 cu. ft.
    • Mått (L x B x H): 8,25 x 8,88 x 6,75 tum. (21 x 22 x 17 cm).
  • Medium stapelbart exsickatorskåp:
    • Smoke-toning hjälper till att skydda ljuskänsligt innehåll.
    • Två justerbara perforerade hyllor kan ställas in i 4 höjder.
    • Inkluderar liten torkmedelsbricka.
    • Dörren stängs med rullspärr.
    • Inre volym: 0,35 cu. ft.
    • Mått (L x B x H): 10 x 10 x 10 tum. (25 x 25 x 25 cm).
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Skåp stil Vertikal (stapling)
Material Polystyren
Produkttyp Torkskåp
Dörr stil Neddragbar packning
För användning med (applikation) Skydda innehållet från fukt, för användning med Scienceware™ torkmedelspatroner eller burkar
Håller 13 burkar
Inkluderar Liten torkmedelsbricka, rökfärg, två rullspärrar
Antal hyllor 2 Perforerad
Volym (engelska) 0,35 cu. ft.
Mått (L x B) 10 x 10 tum. (25,4 x 25,4 cm)
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 25,4 cm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 25,4 cm
Höjd (engelska) 10 tum
Höjd (metrisk) 25.4 cm