Läs mer
LABPLAS Torr polyuretan Sani-svamp
Beskrivning
- SANI-SVAMP
- Torr svamp
- Mått: 114 x 229 mm
- Rymmer: 450 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hygiensvampprovtagningskit |
| Sterilitet | Sterila |
| Inkluderar | Hold (Håll) |