Läs mer
LABPLAS Torr polyuretan Sani-Stick
Produktkod. 17900205
Change view
Inkluderar:
Handskar
Hold (Håll)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17900205 Hold (Håll)
17990195 Handskar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17900205 Leverantör LABPLAS Leverantörsnummer KSS67910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3029.40 SEK
    2149.46 SEK / Paket med 100
    Save 879.94 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
Biocidfri torr svamp med handtag för provtagningsytor.
  • Sani-Stick
  • Torr polyuretansvamp med handtag
  • Mått: 160 x 229 mm
  • Rymmer: 600 ml
  • Möjlighet att inkludera handskar med kit
Specifikationer
Produkttyp Hygiensvampprovtagningskit
Sterilitet Sterila
Inkluderar Hold (Håll)