Läs mer
LABPLAS Torr polyuretan Sani-Stick
Inkluderar:
Handskar
Hold (Håll)
Beskrivning
- Sani-Stick
- Torr polyuretansvamp med handtag
- Mått: 160 x 229 mm
- Rymmer: 600 ml
- Möjlighet att inkludera handskar med kit
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hygiensvampprovtagningskit |
| Sterilitet | Sterila |
| Inkluderar | Hold (Håll) |