Läs mer
Epredia™ Dry Powder Stains
Produktkod. 10434720 Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Eosin
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 10434720
Brand: Epredia™ 90017
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stain specimens with Eosin-Y or Wright compounds with Epredia™ Dry Powder Stains, certified by the Biological Stain Commission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Typ Eosin
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acid red 87