Läs mer
Welch Ilmvac™ Service- och underhållssats för membranvakuumpump
Produktkod. 10328687 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
För användning med:
Pumpmodeller MP / MPC 101 Z, 201 E
Pumpmodeller MP / MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
Pumpmodeller MP / MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V
Pumpmodeller MP / MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10328687
Brand: Welch Ilmvac™ 402031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Service- och underhållssatser som består av ersättningstätningar och bärbara delar för olika modeller av membranpumpar.
  • Tillgänglig för en rad olika membranvakuumpumpmodeller
  • Tillhandahålls individuellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pumpmodeller MP / MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Inkluderar Membran, Ventiler Och O-ringar.
Kvantitet 1 förpackning
Typ Service Kit