Läs mer
Welch Ilmvac™ Service- och underhållssats för membranvakuumpump
Produktkod. 13191984 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
För användning med:
MP/MPC 101 Z, 201 E
MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V
MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
13191984 MP/MPC 101 Z, 201 E Varje
10245242 MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z Varje
10090972 MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V Varje
10328687 MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13191984 Leverantör Welch Ilmvac™ Leverantörsnummer 402008
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Service- och underhållssatser som består av ersättningstätningar och bärbara delar för olika modeller av membranpumpar.
  • Tillgänglig för en rad olika membranvakuumpumpmodeller
  • Tillhandahålls individuellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med MP/MPC 101 Z, 201 E
Inkluderar Diafragma, ventiler och O-ringar
Kvantitet 1 st.
Typ Service Kit