Läs mer
Invitrogen™ Torrfärdigt™ RT-LAMP-kit
Produktkod. 31722824
Change view
Kvantitet:
200 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
31722824 200 reaktioner
1 options
Produktkod. 31722824 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A40006907
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Upplev enkelheten och effektiviteten i lufttorkningsprocessen genom att försiktigt värma materialen vid måttliga temperaturer i en enkel ventilerad ugn.
Torr-Ready RT-LAMP-kitet är en komplett lösning för omvänd transkriptionsloopmedierad isoterm förstärkning (RT-LAMP)-baserad testlufttorkning. Kitet innehåller alla nödvändiga komponenter: Torrfärdig SuperScript IV Reverse Transcriptase, Dry-Ready Bst DNA Polymerase, Torrfärdig dNTP-blandning och 10X Dry-Ready RT-LAMP Reaction Buffer för att underlätta för- och eftertorkningsprocesser.
Funktioner i Torr-Ready RT-LAMP-kitet inkluderar:
  • Alla nödvändiga komponenter för RT-LAMP-analystorkning och nedströmsapplikationer
  • Snabb RNA-konvertering i RT-LAMP-reaktion med SuperScript IV Reverse Transcriptase
  • Robust Bst DNA-polymeras med förbättrad hastighet och känslighet, konstruerad för snabb och effektiv förstärkning i RT-LAMP
Torr-Ready RT-LAMP-kitet inkluderar en utvecklad Bst DNA-polymerasmutant med snabb reaktionshastighet och ökad känslighet och tolerans mot inhibitorer, samt SuperScript IV Reverse Transcriptase med ökad processivitet, termostabilitet och inhibitorresistens.
Dry-Ready-kitet är optimerat för lufttorkningsprocessen. Särskilt är lufttorkning en enkel process som inte försämrar analysens funktion. Tvärtom hjälper det till att ge flexibilitet i den initiala volymen av provet och ökar känsligheten, vilket resulterar i en exceptionell stabiliseringsprocess för vårdställen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp DNA-förstärkningskit
Form Vätska
För användning med (applikation) RT-LAMP, LAMPA
Polymeras Bst DNA-polymeras
Kvantitet 200 reaktioner
Forskningskategori Nukleinsyraamplifiering
Innehåll och lagring
•Torrfärdig™ Bst DNA-polymeras •
Torrfärdig SuperScript™ ™ IV Reverse •Transcriptase
Dry-Ready™ DNTP-blandning
•5X Torrfärdig™ reaktionsbuffert •
MgCl2-lösning Förvara
•vid -15 till -25 °C
Antal reaktioner 200 reaktioner
Optimal reaktionstemperatur 65 °C
Omvänt transkriptas SuperScript™ IV Omvändning Transcriptase
Reaktionstid ≤10 min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Endast för forskning.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.