Läs mer
Invitrogen™ Torrfärdig™ RT-qPCR-kit
Beskrivning
Invitrogen Dry-Ready RT-qPCR-kitet är en innovativ lösning utformad för framställning av varmtorkade RT-qPCR-analyser. En enkel och snabb lufttorkningsmetod överträffar traditionell lyofilisering både i hastighet och enkelhet, samtidigt som den möjliggör provlagring och leverans vid rumstemperatur.
Kitet inkluderar Dry-Ready Platinum II DNA Polymerase, Dry-Ready SuperScript III Flash Reverse Transcriptase, Dry-Ready RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor, Dry-Ready dNTP Mix, 10X Dry-Ready Reaction Buffer med exipienter och MgCl2 för en uppsättning viktiga komponenter för enstegs RT-qPCR-applikationer.
Dry-Ready RT-qPCR Kit representerar ett betydande framsteg inom enstegs RT-qPCR-teknik och erbjuder en lösning som kombinerar innovation med tillförlitlighet. Funktioner inkluderar:
- Komplett uppsättning komponenter för RT-qPCR-testtorkning och nedströmsapplikationer
- Dry-Ready SuperScript III Flash Reverse Transcriptase möjliggör omvänd transkribering på bara en minut
- Dry-Ready Platinum II DNA-polymeras bidrar till hög tillförlitlighet och ökad tolerans mot inhibitorer
- Förbättrad stabilitet, särskilt optimerad för lufttorkningsapplikationer
Lufttorkningsteknik
Att använda detta kit är enkelt och effektivt: användare behöver bara blanda RT-qPCR-analyskomponenter och aliquot till enskilda reaktionsvolymer. Blandningen torkas sedan i ugn. Denna okomplicerade process resulterar i en stabil analys som kan förvaras i rumstemperatur i minst 12 månader utan förlust av effektivitet.
Genom att integrera alla dessa funktioner framstår Torrfärdig RT-qPCR-kit som en innovativ lösning inom molekylär diagnostik och forskning. Dess unika kombination av enzymstabilitet, användarvänlighet och långtidsförvaring vid rumstemperatur gör den till en värdefull tillgång för laboratorier som vill utveckla sina RT-qPCR-funktioner samtidigt som de effektiviserar sina processer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Dry-Ready II DNA-polymeras, 24 μl |
| Detektionsmetod | qPCR, RT-PCR |
| Form | Vätska |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | Platinum™ II Taq Hot-Start DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Antal tester | 200 reaktioner |
| Produkttyp | RT-qPCR-kit |
| Visa mer |
Endast för forskning.