Läs mer
LABPLAS Torr Sani-svamp
Sterilitet:
Sterila
Beskrivning
- SANI-SVAMP
- Torr svamp
- Mått: 178 x 305 mm
- Rymmer: 1650 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hygiensvampprovtagningskit |
| Sterilitet | Sterila |