Läs mer
Heinz Herenz Torra topsar
Produktkod. 15283728
Change view
Sterilitet:
Sterile, Sterila
Produktkod. Sterilitet
15283728 Sterile, Sterila
1 options
Produktkod. 15283728 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1020005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.85 SEK
    573.22 SEK / Paket med 150
    Save 284.63 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Torra topsar med medel-/transporttops. Sterilt med Amies medium. Plastapplikator med viskos-/rayonhuvud, steriliserat med strålning.
Vi erbjuder ett brett sortiment av sterila och icke-sterila topsar:
  • Trä-, PS-, PP-, aluminium- eller pappersapplikator
  • Var och en i olika längder tillgängliga
  • Med bomull, viskos, polyester eller skumhuvud
  • Huvudenas diameter: liten, medelstor eller stor
  • Detta garanterar att rätt instrument finns tillgängligt för varje specialapplikation.
  • Till exempel rekommenderas bomullspinnspinnor för användning av öron-näsa-hals-specialister.
  • Våra sterila bomullspinnar är alla individuellt inslagna.
Observera inom medicinska områden:
  • Endast lämplig för engångsbruk
  • Endast användning av medicinsk personal
Specifikationer
Produkttyp Applikatorprov och tub, Swab
Formatera Svabb
Sterilitet Sterile, Sterila
Applikatormaterial Polystyrene
Spetsmaterial Polystyrene
Tips Typ Viscose
Medietyp Flytande Amies, Amies Medium
Färg Vitt
Antal per förpackning 150Pack
Kvantitet 150Pack
Material Plast