Läs mer
Welch™ WOB-L Kolvtorrvakuumpump 2511
Produktkod. 13492059 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
194 x 114 x 191 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
13492059 194 x 114 x 191 mm Varje
1 options
Produktkod. 13492059 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer U2511C02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5735.00 SEK
    4172.97 SEK / Paket med 1
    Save 1562.03 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Perfekt för många vanliga laboratorievakuumapplikationer. Welch™ WOB-L Piston Dry Vacuum Pump 2511 är pålitlig och ekonomisk.
  • Ekonomisk
  • Oljefri drift för minskat underhåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 21,6 tum Hg
Elektriska krav 230 V 50 Hz 1 Ph2.
Mått (L x B x H) 194 x 114 x 191 mm
Pluggtyp Europeisk (Schuko)
Pumptyp Torr vakuumpump
Luftförskjutning 11 l/min. vid 60Hz
Användningsområden Vanligt laboratoriedammsugare
Maximalt tryck 33 psig
Spänning 230 V