Läs mer
BUCHI Lyovapor™ Drying Chamber
Produktkod. 17234694 Handla allt Buchi Produkter
Typ:
Bänk frystork
Uppvärmd produkthylla
Antal hyllor:
0
4
6
Stil:
12-läges grenrörstopp
24-läges grenrörstopp
Förslutning av flaskornas topp
Standardtopp
Inkluderar:
4 exempel på temperatursensorer
6 exempel på temperatursensorer
Endast kammaren
Endast torkkammare
Tryckskillnadstestning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17234694
Brand: BUCHI 11DCPH26100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Freeze drying flexibility for basic and advanced drying of vials, shelves, and flasks.
  • Fördelare: adaptrar för traditionella frystorkande bägare eller rundbottnade kolvar
  • Hyllor: för flaskor, tallrikar och oregelbundet formade föremål
  • Uppvärmda hyllor: avancerad kontroll av torkprocess och applikationer
  • Stoppkammare: försegla flaskorna utan att de utsätts för omgivande fukt
Specifikationer
Typ Uppvärmd produkthylla
Antal hyllor 6
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till -105 °C
Material Akryl
Stil Standardtopp
Inkluderar 6 exempel på temperatursensorer
Pluggtyp Nordamerika
Spänning 220/240 V