Läs mer
BUCHI Lyovapor™ Drying Chamber
Produktkod. 15982701 Handla allt Buchi Produkter
Typ:
Bänk frystork
Uppvärmd produkthylla
Antal hyllor:
0
4
6
Stil:
12-position Manifold Top
24-position Manifold Top
Standard Top
Stoppering Vials Top
Inkluderar:
4 Sample Temperature Sensors
6 Sample Temperature Sensors
Chamber Only
Drying Chamber Only
Pressure Difference Testing
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15982701
Brand: BUCHI 11DCIN14100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Freeze drying flexibility for basic and advanced drying of vials, shelves, and flasks.
  • Fördelare: adaptrar för traditionella frystorkande bägare eller rundbottnade kolvar
  • Hyllor: för flaskor, tallrikar och oregelbundet formade föremål
  • Uppvärmda hyllor: avancerad kontroll av torkprocess och applikationer
  • Stoppkammare: försegla flaskorna utan att de utsätts för omgivande fukt
Specifications
Typ Bänk frystork
Antal hyllor 4
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till -105 °C
Material Akryl
Stil Standard Top
Inkluderar Drying Chamber Only
Pluggtyp Nordamerika
Spänning 220/240 V