Läs mer
BUCHI Lyovapor™ Drying Chamber
Handla allt Buchi Produkter
Typ:
Bänk frystork
Uppvärmd produkthylla
Antal hyllor:
0
4
6
Stil:
12-läges grenrörstopp
24-läges grenrörstopp
Förslutning av flaskornas topp
Standardtopp
Inkluderar:
4 exempel på temperatursensorer
6 exempel på temperatursensorer
Endast kammaren
Endast torkkammare
Tryckskillnadstestning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fördelare: adaptrar för traditionella frystorkande bägare eller rundbottnade kolvar
- Hyllor: för flaskor, tallrikar och oregelbundet formade föremål
- Uppvärmda hyllor: avancerad kontroll av torkprocess och applikationer
- Stoppkammare: försegla flaskorna utan att de utsätts för omgivande fukt
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Uppvärmd produkthylla |
| Antal hyllor | 4 |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till -105 °C |
| Material | Akryl |
| Stil | 12-läges grenrörstopp |
| Inkluderar | 4 exempel på temperatursensorer |
| Pluggtyp | Nordamerika |
| Spänning | 220/240 V |