Läs mer
Nabertherm™ Torkugnar
Produktkod. 17368219 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
420 l
450 l
800 l
Controllertyp:
B510
C550
R7
Produktkod. 17368219
Brand: Nabertherm™ TR805ON
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med sin maximala arbetstemperatur på upp till °300 C och forcerad luftcirkulation uppnår ugnarna en mycket god temperaturjämnhet. De kan användas för olika applikationer som t.ex. torkning, sterilisering eller varmförvaring.
  • Arbetstemperaturområde: + 20 C °över rumstemperatur upp till 300 °C
  • Ugnar TR 30 - TR 420 utformade som bordsmodeller
  • Ugnar TR 450 - TR 1050 utformade som golvstående modeller
  • Horisontell forcerad luftcirkulation ger temperaturjämnhet enligt DIN 17052-1 bättre än +/− 5 °C i den tomma ugnen (med stängd frånluftsklaff)
  • Ugnshus i rostfritt stål, materialnr. 1,4016 (DIN)
  • Kammare i rostfritt stål, legering 304 (AISI)/(DIN material nr 1.4301), rostbeständig och lätt att rengöra
  • Laddning i flera lager möjlig med hjälp av löstagbara galler
  • Steglöst justerbart utblås vid bakvägg med manövrering framifrån
Specifikationer
Controllertyp C550
Kapacitet (metrisk) 800 l
Temperatur (metrisk) 300 °C
Typ Torkugn
Mått (D x B x H) Inredning 670 x 1200 x 1000 mm
Mått (L x B x H) 970 x 1470 x 1520 mm
Spänning 400 V
Wattal 6300 W