Läs mer
Nabertherm™ Torkugnar
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
420 l
450 l
800 l
Controllertyp:
B510
C550
R7
Beskrivning
- Arbetstemperaturområde: + 20 C °över rumstemperatur upp till 300 °C
- Ugnar TR 30 - TR 420 utformade som bordsmodeller
- Ugnar TR 450 - TR 1050 utformade som golvstående modeller
- Horisontell forcerad luftcirkulation ger temperaturjämnhet enligt DIN 17052-1 bättre än +/− 5 °C i den tomma ugnen (med stängd frånluftsklaff)
- Ugnshus i rostfritt stål, materialnr. 1,4016 (DIN)
- Kammare i rostfritt stål, legering 304 (AISI)/(DIN material nr 1.4301), rostbeständig och lätt att rengöra
- Laddning i flera lager möjlig med hjälp av löstagbara galler
- Steglöst justerbart utblås vid bakvägg med manövrering framifrån
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Typ | Torkugn |
| Mått (D x B x H) Inredning | 300 x 360 x 300 mm |
| Mått (L x B x H) | 570 x 610 x 665 mm |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 2600 W |