Läs mer
Nabertherm™ Torkugn
Produktkod. 17308209 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Controllertyp:
B510
R7
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Controllertyp
17308209 60 l B510
17338209 120 l B510
17368209 240 l B510
17388209 240 l R7
17328219 450 l B510
17348219 450 l R7
17388219 1050 l B510
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17308209 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer TR065LN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med sin maximala arbetstemperatur på upp till 300 °C och luftcirkulation uppnår ugnarna en perfekt temperaturjämnhet som är mycket bättre än i ugnar hos de flesta konkurrenter.
  • Max temperatur: 300 °C
Specifikationer
Controllertyp B510
Kapacitet (metrisk) 60 l
Temperatur (metrisk) 300 °C
Typ Torkugn
Max. Hyllbelastning 4
Antal hyllor 1
Mått (D x B x H) Inredning 450 x 390 x 350 mm
Mått (L x B x H) 700 x 610 x 710 mm