Läs mer
Nabertherm™ Torkugn
Produktkod. 17338209 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Controllertyp:
B510
R7
Produktkod. 17338209
Brand: Nabertherm™ TR125LN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med sin maximala arbetstemperatur på upp till 300 °C och luftcirkulation uppnår ugnarna en perfekt temperaturjämnhet som är mycket bättre än i ugnar hos de flesta konkurrenter.
  • Max temperatur: 300 °C
Specifikationer
Controllertyp B510
Kapacitet (metrisk) 120 l
Temperatur (metrisk) 300 °C
Typ Torkugn
Max. Hyllbelastning 7
Antal hyllor 2
Mått (D x B x H) Inredning 650 x 390 x 500 mm
Mått (L x B x H) 900 x 610 x 860 mm