Läs mer
Nabertherm™ Torkugn
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Controllertyp:
B510
R7
Beskrivning
- Max temperatur: 300 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | R7 |
| Kapacitet (metrisk) | 450 l |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Typ | Torkugn |
| Max. Hyllbelastning | 15 |
| Antal hyllor | 3 |
| Mått (D x B x H) Inredning | 750 x 550 x 1100 mm |
| Mått (L x B x H) | 1000 x 780 x 1470 mm |