Läs mer
Nabertherm™ Torkugn
Produktkod. p-7236233 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Controllertyp:
B510
R7
Produktkod. 17308209
Brand: Nabertherm™ TR065LN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med sin maximala arbetstemperatur på upp till 300 °C och luftcirkulation uppnår ugnarna en perfekt temperaturjämnhet som är mycket bättre än i ugnar hos de flesta konkurrenter.
  • Max temperatur: 300 °C
Specifikationer
Controllertyp B510
Kapacitet (metrisk) 60 l
Temperatur (metrisk) 300 °C
Typ Torkugn
Max. Hyllbelastning 4
Antal hyllor 1
Mått (D x B x H) Inredning 450 x 390 x 350 mm
Mått (L x B x H) 700 x 610 x 710 mm