Läs mer
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetisk omrörare
Produktkod. 10065971 Handla allt Velp Produkter
Change view
Omrörningspositioner:
6
15
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Omrörningspositioner Förpackningsstorlek
10065971 6 Varje
11705704 15 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10065971 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F203A0177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8499.97 SEK
    7656.01 SEK / Paket med 1
    Save 843.96 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 6 eller 15 positioner för bägare med en maximal diameter på 85 mm respektive 64 mm. MULTISTIRRER Magnetisk omrörare är idealisk för att termostatera proverna när de används med ett recirkulerande vattenbad.
Innehåller 6 eller 15 positioner för bägare med en maximal diameter på 85 mm respektive 64 mm. Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetisk omrörare är idealisk för att termostatera proverna när de används med ett recirkulerande vattenbad.
Flerläges magnetomrörare med 6 eller 15 lägen.
Robust och praktisk:
  • Kontrollpanelen är skyddad från vätskespill
  • Epoxibelagt hölje av kraftigt stål
  • Rostfritt skydd
  • Ergonomisk - mycket låg höjd
  • Hastighetsreglering från 80 till 1500 rpm
  • Universal nätspänning/frekvensområde
  • Lätt vikt, lätt att flytta
  • Designad för den längsta livslängden och garanteras med 3 års garanti
Pålitlig:
  • Blek yta för visualisering av partiklar och färgförändringar
  • Förblir kall, även efter dagar av kontinuerlig användning
  • Mjuk start men når snabbt inställd hastighet
  • Utmärkt hastighetskontroll (elektronisk), även vid låga hastigheter
  • Kan termostatprover med hjälp av ett recirkulerande vattenbad
  • Idealisk för mikrotitrering, mikrobiologi och biokemi
Specifikationer
Hastighet 80 till 1500 rpm
Omrörningspositioner 6
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 6 x 400 mL
Visa Analog
Form Rektangel
Spänning 100 till 240 V
Wattal 3.6 w
Mått (L x B x H) 370 x 230 x 51.5 mm
Höjd (metrisk) 51.5 mm
Bredd (metrisk) 230 mm
Elektriska krav 100 till 240 V, 50/60 Hz, 3,6 w
Frekvens 50/60 Hz
Material Metall
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (metrisk) 1.75 kg