Läs mer
BINDER™ Serie ED Classic.Line - tork- och värmekammare, med naturlig konvektion
Handla allt BINDER Produkter
Beskrivning
- Enhetliga torkförhållanden tack vare APT.line™ teknologi
- Identiska testförhållanden i hela kammarens inre oberoende av provstorlek och kvantitet
- Enastående värmeisolering sparar driftskostnader
- Temperaturområde: rumstemperatur plus 5 till 300 °C
- APT.line™ förvärmningskammarteknik
- Naturlig konvektion
- Justerbar frånluftsklaff
- Kontroller med timerfunktioner
- 2 krombelagda ställ
- Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D5374, DIN 12880 |
| Beskrivning | ED400-400 VI, med RS 422, Serie ED Classic.Line - Tork- och värmekammare med naturlig konvektion, 400 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 400 l |
| Temperatur (metrisk) | 5 °C till 300 °C |
| Typ | Tork- och värmekammare |
| Visa | LED |
| Modell | ED400-400 VI |
| Antal hyllor | 10 (Max), 2 (Standard) |
| Hamnar | 10/30/50/100 mm |
| Säkerhetsfunktioner | Användarvänlig och lättmanövrerad helt digital PID-regulatorteknik |
| Visa mer |