Läs mer
BINDER™ Serie ED Classic.Line - tork- och värmekammare, med naturlig konvektion
Produktkod. 15662086 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
400 l
Enhetlighet:
2,5 °C
3 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Enhetlighet Förpackningsstorlek
15662086 20 l 2,5 °C Varje
15602086 400 l 3 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15662086 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23416.43 SEK
    20965.01 SEK / Paket med 1
    Save 2451.42 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Styrkan hos en BINDER ED-seriens torkkammare inkluderar rutinmässiga tork- och steriliseringsuppgifter upp till +300° C. Tack vare den naturliga konvektionen är alla termiska processer som använder denna torkkammare mycket effektiva. ED-serien säkerställer snabb, jämn torkning.
  • Enhetliga torkförhållanden tack vare APT.line™ teknologi
  • Identiska testförhållanden i hela kammarens inre oberoende av provstorlek och kvantitet
  • Enastående värmeisolering sparar driftskostnader
  • Temperaturområde: rumstemperatur plus 5 till 300 °C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Naturlig konvektion
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Kontroller med timerfunktioner
  • 2 krombelagda ställ
  • Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D5374, DIN 12880
Beskrivning ED023-230 V, Standard, Serie ED Classic.Line - Tork- och värmekammare med naturlig konvektion, 20 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 20 l
Temperatur (metrisk) 5 °C till 300 °C
Typ Torkugn
Visa LED
Modell ED023-230 V
Antal hyllor 2 (Standard), 4 (Max)
Hamnar 10/30/50/100 mm
Säkerhetsfunktioner Användarvänlig och lättmanövrerad helt digital PID-regulatorteknik
Temperaturenhetlighet 150 °C
Timer 0 till 99 timmar
Enhetlighet 2,5 °C
Mått (D x B x H) Inredning 222 x 300 x 330 mm
Mått (L x B x H) 440 x 615 x 495 mm
Längd (metrisk) 435 mm
Bredd (metrisk) 520 mm
Höjd (metrisk) 495 mm
Vikt (metrisk) 27 kg
Spänning 230 V
Wattal 0.8 kW
Amperage 10 A
Frekvens 50/60 Hz