Läs mer
BINDER™ Serie ED Classic.Line - tork- och värmekammare, med naturlig konvektion
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8008964 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
400 l
Enhetlighet:
2,5 °C
3 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15662086
Brand: BINDER™ 90100190
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Styrkan hos en BINDER ED-seriens torkkammare inkluderar rutinmässiga tork- och steriliseringsuppgifter upp till +300° C. Tack vare den naturliga konvektionen är alla termiska processer som använder denna torkkammare mycket effektiva. ED-serien säkerställer snabb, jämn torkning.
  • Enhetliga torkförhållanden tack vare APT.line™ teknologi
  • Identiska testförhållanden i hela kammarens inre oberoende av provstorlek och kvantitet
  • Enastående värmeisolering sparar driftskostnader
  • Temperaturområde: rumstemperatur plus 5 till 300 °C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Naturlig konvektion
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Kontroller med timerfunktioner
  • 2 krombelagda ställ
  • Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D5374, DIN 12880
Beskrivning ED023-230 V, Standard, Serie ED Classic.Line - Tork- och värmekammare med naturlig konvektion, 20 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 20 l
Temperatur (metrisk) 5 °C till 300 °C
Typ Torkugn
Visa LED
Modell ED023-230 V
Antal hyllor 2 (Standard), 4 (Max)
Hamnar 10/30/50/100 mm
Säkerhetsfunktioner Användarvänlig och lättmanövrerad helt digital PID-regulatorteknik
Temperaturenhetlighet 150 °C
Timer 0 till 99 timmar
Enhetlighet 2,5 °C
Mått (D x B x H) Inredning 222 x 300 x 330 mm
Mått (L x B x H) 440 x 615 x 495 mm
Längd (metrisk) 435 mm
Bredd (metrisk) 520 mm
Höjd (metrisk) 495 mm
Vikt (metrisk) 27 kg
Spänning 230 V
Wattal 0.8 kW
Amperage 10 A
Frekvens 50/60 Hz