Läs mer
BINDER™ Serie FED Classic.Line - tork- och värmekammare, med forcerad konvektion och förbättrade timerfunktioner
Produktkod. 15642096 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Amperage:
7,4 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Amperage Förpackningsstorlek
15642096 7,4 A Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15642096 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75440.00 SEK
    66597.49 SEK / Paket med 1
    Save 8842.51 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
BINDER värmekammare i FED-serien ger nästan obegränsad kapacitet och är särskilt anpassningsbara. Med avancerade tidsfunktioner och en justerbar fläkt kan temperatur- och konvektionsförhållanden enkelt kontrolleras.
  • Temperaturområde: +5 °C över omgivningstemperatur till +300° C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Justerbar fläkthastighet
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Styrenhet med utökade timerfunktioner
  • 2 krombelagda ställ
  • Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
  • Datorgränssnitt: RS 422
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D5374, DIN 12880
Beskrivning FED400-400 V, Standard, Serie FED Classic.Line - Tork- och värmekammare med forcerad konvektion och förbättrade timerfunktioner, 400 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 400 L
Temperatur (metrisk) 5 °C till 300 °C
Typ Torkugn
Visa LED
Modell FED400-400 V
Antal hyllor 10 (Max), 2 (Standard)
Hamnar 10/30/50/100 mm
Säkerhetsfunktioner Användarvänlig och lättmanövrerad helt digital PID-regulatorteknik
Temperaturenhetlighet 150 °C
Timer 99 timmar 59 min
Enhetlighet 2,5 °C
Mått (D x B x H) Inredning 1000 x 510 x 800 mm
Mått (L x B x H) 1235 x 875 x 1025 mm
Längd (metrisk) 1235 mm
Bredd (metrisk) 765 mm
Höjd (metrisk) 1025 mm
Fraktvikt (metrisk) 145 kg
Vikt (metrisk) 145 kg
Spänning 400 V
Wattal 3.4 kW
Amperage 7,4 A
Frekvens 50/60 Hz