Läs mer
Nabertherm™ Torkugn, TR 300 C-°serien
Product Code. 17308229 Shop All Nabertherm Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Controllertyp:
C550
R7
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 17308229
missing translation for 'mfr': Nabertherm™ TR905RN
Only null left
Add to basket
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Uppnår och bibehåller en perfekt temperaturjämnhet. Kan användas för olika applikationer som torkning, sterilisering eller varmförvaring.
  • Maximal temperatur: 300 °C
  • Arbetstemperaturområde: + 5 C °över rumstemperatur upp till 300 °C
  • Ugnar TR 30 - TR 240 utformade som bordsmodeller
  • Ugnarna TR 450 och TR 1050 utformade som golvstående modeller
  • Horisontell, luftcirkulation resulterar i temperaturjämnhet bättre än +/- 5° C
  • Kammare i rostfritt stål, legering 304 (AISI)/(DIN material nr 1.4301), rostbeständig och lätt att rengöra
  • Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Stort handtag för att öppna och stänga dörren
  • Laddning i flera lager möjlig med löstagbara galler (antal avtagbara galler ingår, se tabell till höger)
  • Stor, vidöppningsbar svängdörr, gångjärn till höger med snabbkoppling för modellerna TR 30 - TR 450
  • Dubbel slagdörr med snabbkoppling för TR 1050
  • TR 1050 utrustade transportrullar
  • Steglöst justerbart utblås vid bakvägg med manövrering framifrån
  • PID mikroprocessorkontroll med självdiagnossystem
  • Solid state-reläer ger låg ­brusdrift
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifications
Controllertyp R7
Kapacitet (metrisk) 1050 L
Temperatur (metrisk) 300 °C
Typ Torkugn
Vikt (metrisk) 450 kg