Läs mer
Nabertherm™ Torkugn, TR 300 C-°serien
Produktkod. 17328209 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Controllertyp:
C550
R7
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Controllertyp
17328209 60 l R7
17318209 60 l C550
17348209 120 l C550
17358209 120 l R7
17378209 240 l C550
17338219 450 l C550
17398219 1050 l C550
17308229 1050 l R7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17328209 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer TR065RN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppnår och bibehåller en perfekt temperaturjämnhet. Kan användas för olika applikationer som torkning, sterilisering eller varmförvaring.
  • Maximal temperatur: 300 °C
  • Arbetstemperaturområde: + 5 C °över rumstemperatur upp till 300 °C
  • Ugnar TR 30 - TR 240 utformade som bordsmodeller
  • Ugnarna TR 450 och TR 1050 utformade som golvstående modeller
  • Horisontell, luftcirkulation resulterar i temperaturjämnhet bättre än +/- 5° C
  • Kammare i rostfritt stål, legering 304 (AISI)/(DIN material nr 1.4301), rostbeständig och lätt att rengöra
  • Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Stort handtag för att öppna och stänga dörren
  • Laddning i flera lager möjlig med löstagbara galler (antal avtagbara galler ingår, se tabell till höger)
  • Stor, vidöppningsbar svängdörr, gångjärn till höger med snabbkoppling för modellerna TR 30 - TR 450
  • Dubbel slagdörr med snabbkoppling för TR 1050
  • TR 1050 utrustade transportrullar
  • Steglöst justerbart utblås vid bakvägg med manövrering framifrån
  • PID mikroprocessorkontroll med självdiagnossystem
  • Solid state-reläer ger låg ­brusdrift
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Controllertyp R7
Kapacitet (metrisk) 60 l
Temperatur (metrisk) 300 °C
Typ Torkugn
Vikt (metrisk) 90 kg