Läs mer
Nabertherm™ Torkugn, TR 300 C-°serien
Produktkod. 17338219 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Controllertyp:
C550
R7
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Controllertyp
17338219 450 l C550
17318209 60 l C550
17328209 60 l R7
17348209 120 l C550
17358209 120 l R7
17378209 240 l C550
17398219 1050 l C550
17308229 1050 l R7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17338219 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer TR455ON
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnår och bibehåller en perfekt temperaturjämnhet. Kan användas för olika applikationer som torkning, sterilisering eller varmförvaring.
  • Maximal temperatur: 300 °C
  • Arbetstemperaturområde: + 5 C °över rumstemperatur upp till 300 °C
  • Ugnar TR 30 - TR 240 utformade som bordsmodeller
  • Ugnarna TR 450 och TR 1050 utformade som golvstående modeller
  • Horisontell, luftcirkulation resulterar i temperaturjämnhet bättre än +/- 5° C
  • Kammare i rostfritt stål, legering 304 (AISI)/(DIN material nr 1.4301), rostbeständig och lätt att rengöra
  • Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Stort handtag för att öppna och stänga dörren
  • Laddning i flera lager möjlig med löstagbara galler (antal avtagbara galler ingår, se tabell till höger)
  • Stor, vidöppningsbar svängdörr, gångjärn till höger med snabbkoppling för modellerna TR 30 - TR 450
  • Dubbel slagdörr med snabbkoppling för TR 1050
  • TR 1050 utrustade transportrullar
  • Steglöst justerbart utblås vid bakvägg med manövrering framifrån
  • PID mikroprocessorkontroll med självdiagnossystem
  • Solid state-reläer ger låg ­brusdrift
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Controllertyp C550
Kapacitet (metrisk) 450 l
Temperatur (metrisk) 300 °C
Typ Torkugn
Vikt (metrisk) 235 kg