Läs mer
Nabertherm™ Torkugn, TR 300 C-°serien
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Controllertyp:
C550
R7
Beskrivning
- Maximal temperatur: 300 °C
- Arbetstemperaturområde: + 5 C °över rumstemperatur upp till 300 °C
- Ugnar TR 30 - TR 240 utformade som bordsmodeller
- Ugnarna TR 450 och TR 1050 utformade som golvstående modeller
- Horisontell, luftcirkulation resulterar i temperaturjämnhet bättre än +/- 5° C
- Kammare i rostfritt stål, legering 304 (AISI)/(DIN material nr 1.4301), rostbeständig och lätt att rengöra
- Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
- Stort handtag för att öppna och stänga dörren
- Laddning i flera lager möjlig med löstagbara galler (antal avtagbara galler ingår, se tabell till höger)
- Stor, vidöppningsbar svängdörr, gångjärn till höger med snabbkoppling för modellerna TR 30 - TR 450
- Dubbel slagdörr med snabbkoppling för TR 1050
- TR 1050 utrustade transportrullar
- Steglöst justerbart utblås vid bakvägg med manövrering framifrån
- PID mikroprocessorkontroll med självdiagnossystem
- Solid state-reläer ger låg brusdrift
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | R7 |
| Kapacitet (metrisk) | 120 L |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Typ | Torkugn |
| Vikt (metrisk) | 120 kg |