Läs mer
BUCHI Torkställsfördelare 12
Handla allt Buchi Produkter
Pluggtyp:
Nordamerika
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fördelare: adaptrar för traditionella frystorkande bägare eller rundbottnade kolvar
- Hyllor: för flaskor, tallrikar och oregelbundet formade föremål
- Uppvärmda hyllor: avancerad kontroll av torkprocess och applikationer
- Stoppkammare: försegla flaskorna utan att de utsätts för omgivande fukt
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bänk frystork |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till -105 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Pluggtyp | Nordamerika |
| Spänning | 220/240 V |