Läs mer
BUCHI Lyovapor™ Drying Chamber
Produktkod. 15962701 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Typ:
Bänk frystork
Uppvärmd produkthylla
Antal hyllor:
0
4
6
Stil:
12-läges grenrörstopp
24-läges grenrörstopp
Förslutning av flaskornas topp
Standardtopp
Inkluderar:
4 exempel på temperatursensorer
6 exempel på temperatursensorer
Endast kammaren
Endast torkkammare
Tryckskillnadstestning
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Antal hyllor Stil Inkluderar unitSize
15962701 Bänk frystork 0 24-läges grenrörstopp Endast torkkammare Varje
17254694 Uppvärmd produkthylla 6 12-läges grenrörstopp 4 exempel på temperatursensorer Varje
30130641 Uppvärmd produkthylla 6 Standardtopp Tryckskillnadstestning -
17234694 Uppvärmd produkthylla 6 Standardtopp 6 exempel på temperatursensorer Varje
30130644 Uppvärmd produkthylla 4 Förslutning av flaskornas topp 4 exempel på temperatursensorer -
17204694 Uppvärmd produkthylla 4 Förslutning av flaskornas topp Endast kammaren -
17284684 Uppvärmd produkthylla 4 12-läges grenrörstopp 4 exempel på temperatursensorer -
18804171 Uppvärmd produkthylla 4 Standardtopp Tryckskillnadstestning -
17264684 Uppvärmd produkthylla 4 Standardtopp Endast kammaren -
15912711 Bänk frystork 6 12-läges grenrörstopp Endast torkkammare Varje
15902711 Bänk frystork 6 Standardtopp Endast torkkammare Varje
30130646 Bänk frystork 0 Förslutning av flaskornas topp Endast torkkammare -
15992701 Bänk frystork 4 12-läges grenrörstopp Endast torkkammare Varje
15982701 Bänk frystork 4 Standardtopp Endast torkkammare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15962701 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11DCIN02000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Freeze drying flexibility for basic and advanced drying of vials, shelves, and flasks.
  • Fördelare: adaptrar för traditionella frystorkande bägare eller rundbottnade kolvar
  • Hyllor: för flaskor, tallrikar och oregelbundet formade föremål
  • Uppvärmda hyllor: avancerad kontroll av torkprocess och applikationer
  • Stoppkammare: försegla flaskorna utan att de utsätts för omgivande fukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bänk frystork
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till -105 °C
Material Rostfritt stål
Stil 24-läges grenrörstopp
Inkluderar Endast torkkammare
Pluggtyp Nordamerika
Spänning 220/240 V