Läs mer
KARTELL Torkställspinnar
Produktkod. 17660126
Positioner:
72
Produktkod. 17660126
Brand: KARTELL 2130800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa torkställspinnar är kompatibla med Kartell Dräneringsställ för enkel lufttorkning av laboratorieutrustning.
  • De 72 stiftsocklarna har stängda ändar som eliminerar läckage och därav följande biologiska risker kan ta emot föremål med“ hals” hål över 15 mm medföljer och 11 små stift med diameter 6 mm för föremål med liten diameter som provrör.
  • De är lätta att ta bort för rengöring eller för att passa särskilt formade föremål.
  • Levereras med Kartell tömningsställ kod 213
Specifikationer
Inkluderar 72 pinnar
Produkttyp Åtföljande
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Kolvar, Rör
Material Polystyren
Positioner 72
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Dräneringsställ
Längd (metrisk) 95 mm