Läs mer
VITLAB™ Torkställ
Produktkod. 10305861
Change view
Höjd (metrisk):
630 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) unitSize
10305861 630 mm Varje
1 options
Produktkod. 10305861 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 80213
I lager
Specifikationer
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Antal per förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Längd (metrisk) 630 mm
Produkttyp Torkställ
Höjd (metrisk) 630 mm
Bredd (metrisk) 450 mm