Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Torkrör
Produktkod. 10727521
Change view
Längd (metrisk):
130 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10727521 130 mm Varje
10111621 180 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10727521 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05339013
Beräknad leverans: 03-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Torkrör
  • U-formade torkrör
  • U-formad
  • Sidorör med oliver
  • Ytterdiameter 6 mm
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar Oliver
Längd (metrisk) 130 mm
Form U-formad
Material Borosilikatglas (3.3)