Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Torkrör
Produktkod. p-7222492
Längd (metrisk):
130 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10727521
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05339013
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Torkrör
  • U-formade torkrör
  • U-formad
  • Sidorör med oliver
  • Ytterdiameter 6 mm
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar Oliver
Längd (metrisk) 130 mm
Form U-formad
Material Borosilikatglas (3.3)