Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Torkrör, böjda, (kalciumkloridrör)
Produktkod. 10356261
Change view
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10356261 150 mm Varje
10010221 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10356261 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05333013
Beräknad leverans: 05-11-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Torkrör enl. enligt DIN 12610, böjd
  • Med kula och slanganslutning
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borosilikatglas (3.3)