Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Torkrör, böjda, med NS-kon
Produktkod. 10030241
Change view
Standard konisk led nr.:
NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk led nr. Förpackningsstorlek
10030241 NS 24/29 Varje
1 options
Produktkod. 10030241 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05337003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.42 SEK
    261.08 SEK / Paket med 1
    Save 39.34 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Torkrör med NS-kon
  • Böjd (75° )
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Standard konisk led nr. NS 24/29