Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Torkrör, U-formade, med NS-stoppkranar
Produktkod. 10662472
Change view
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10662472 125 mm Varje
10325691 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662472 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05342013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 SEK
    1002.86 SEK / Paket med 1
    Save 97.14 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 05-11-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Torkrör enl. enligt DIN 12616
  • Med avtagbara NS kranar
  • Sidorör slät (yttre diameter: 6 mm)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 125 mm
Material Borosilikatglas (3.3)